Learn More
Invitrogen™ RIPK5 Recombinant Human Protein
RIPK5 is a serine/threonine kinase.
Marca:  Invitrogen™ PV4679
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498743
  • 13780.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
RIPK5 is involved in cell activation, proliferation, differentiation, and apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
NP_056190.1
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
1mg
RUO - research use only
RIPK5, DustyPK
Human
GST Tag
Frozen
Nuclear Receptor Assay
132.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
RIPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus