Learn More
Invitrogen™ RIPK5 Recombinant Human Protein
RIPK5 is a serine/threonine kinase.
2915.00€ - 13780.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_056190.1 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Peso molecular | 132.7kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15418683
|
Invitrogen™
PR8626A |
100μg |
2915.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15498743
|
Invitrogen™
PV4679 |
1mg |
13780.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
RIPK5 is involved in cell activation, proliferation, differentiation, and apoptosis.
Especificaciones
NP_056190.1 | |
132.7kDa | |
RUO - research use only | |
RIPK5, DustyPK | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
RIPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |