Learn More
RIPK1/RIP1 Antibody (OTI2D6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Bio-Techne NBP2-45591
Código de producto. 18124188
  • 555.00€ / 0.10 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry
RIPK1/RIP1 Monoclonal specifically detects RIPK1/RIP1 in Human, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RIPK1/RIP1 Antibody (OTI2D6), Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled
For Research Use Only