Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene First Aid Signs
6.66€ - 18.86€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas NF X 08-003-1 y 08-0033 - NX y la Directiva Europea 92/58 / CEE |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Descripción | Polipropileno rígido |
Temperatura máxima | 120 °C |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11700913
|
Brady™
810687 |
Señal de teléfono de emergencia | 10 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11720913
|
Brady™
810689 |
Señal de teléfono de emergencia | 10 mm | 148 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11740913
|
Brady™
810691 |
Señal de teléfono de emergencia | 10 mm | 200 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11710923
|
Brady™
810698 |
Personal de enfermería | 10 mm | 148 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11790913
|
Brady™
810696 |
Personal de enfermería | 10 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11730923
|
Brady™
810700 |
Personal de enfermería | 200 mm | 200 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Especificaciones
Normas NF X 08-003-1 y 08-0033 - NX y la Directiva Europea 92/58 / CEE | |
1 unidad | |
120 °C |
Polipropileno | |
Polipropileno rígido |