Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid
Store specimens for weeks with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid, which acts as an excellent general cytological fixative.
Descripción
- Prevents air drying artifacts
- For upper respiratory tract cytology, most notably sputum
- Each prefilled container is labeled with a do not drink warning
- Clear containers and tinted solution make specimen identification easy
- Ready-to-use cytology fixative is an alcohol and polyethylene glycol (Carbowax™) solution
Especificaciones
Fixative |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.,Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.,En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno Fluid