Learn More
3M™ Media máscara reutilizable y kit de filtros combinados A2P3
Este práctico kit listo para usar incluye una media máscara reutilizable 3M™ y un filtro A2P3, todo en una caja de almacenamiento reutilizable.
Marca: 3M™ 7100265072
584.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.18300kg
Descripción
- Incluye 1 media máscara reutilizable 3M™ y 1 filtro combinado 3M™ CF32 A2P3 R D DT-4041E
- Ofrece protección A2P3 frente a determinados vapores orgánicos y peligros de partículas
- Se suministra en una caja de almacenamiento útil y reutilizable
Especificaciones
Paquete de respiradores listo para su uso | |
Media máscara reutilizable 3M™ y filtro A2P3 | |
10/Caja |
Pequeño | |
HF-3014 |