Learn More
3M™ Media máscara reutilizable y kit de filtros combinados A2P3
Este práctico kit listo para usar incluye una media máscara reutilizable 3M™ y un filtro A2P3, todo en una caja de almacenamiento reutilizable.
860.00€ - 1015.00€
Especificaciones
Tipo de producto Paquete de respiradores listo para su uso
Incluye Media máscara reutilizable 3M™ y filtro A2P3
Cantidad 10/Caja
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
17706993
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7100265072
Pequeño HF-3014
1015.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17716993
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7100265073
M HF-3024
860.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17776983
Ver documentos Detalles de la promoción
3M™
7100265044
L HF-3034
860.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye 1 media máscara reutilizable 3M™ y 1 filtro combinado 3M™ CF32 A2P3 R D DT-4041E
  • Ofrece protección A2P3 contra ciertos vapores orgánicos y riesgos de partículas
  • Viene en una caja de almacenamiento útil y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de respiradores listo para su uso
Media máscara reutilizable 3M™ y filtro A2P3
10/Caja