Learn More
Cytiva RESOURCE™ and SOURCE™ 15 and 5RPC columns
Cromatografía de fase inversa de alto rendimiento
Marca: Cytiva 17-5068-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal para separaciones preparativas complejas en todas las escalas
- Separaciones de alta resolución en minutos
- Alto rendimiento a niveles bajos de contrapresión
- Alto rendimiento a altos caudales
- Amplio intervalo de pH
- Excelente capacidad de ampliación
- Calidad reproducible
Especificaciones
4,6 mm | |
100 mm | |
40 bar (580 psi) | |
15 μm | |
1 pieza | |
Poliestireno/divinilbenceno | |
Acero inoxidable (316) |
De 0,5 a 2,5 ml/min | |
Superficie de matriz | |
Monotamaño, tamaño único | |
De 1 a 12 | |
1,7 ml | |
No | |
Columna de fase inversa |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SOURCE 15RPC, ST 4.6/100
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Título del producto
Cytiva RESOURCE™ and SOURCE™ 15 and 5RPC columns > 15RPC ST 4,6/100; 15 μm; 1 x 1,7 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido