Learn More
Resorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11924671
Resorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924671
5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 11924671
Marca: Thermo Scientific Acros 132290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-46-3
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00002269
Clave InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 109.0°C to 111.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 281.0°C
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5 kg
Beilstein 06,II,802
Índice Merck 15,8276
Información de solubilidad Solubility in water: 140 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in ether, glycerol, soluble in benzene and amyl alcohol, slightly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464898 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2024 Catalog Number132292500,132290500,132290050,132290010
Número de loteA0460294 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2024 Catalog Number132292500,132290500,132290050,132290010
Número de loteA0393534 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number132292500,132290500,132290050,132290010
Número de loteA0412933 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number132292500,132290500,132290050,132290010
Número de loteA0415245 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number132292500,132290500,132290050,132290010
RUO – Research Use Only
Título del producto
Resorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >