Learn More
Biochrom Software Resolution, CFR para espectrofotómetros UV-Vis BioDrop
El software CFR Resolution ofrece la capacidad de configurar diferentes usuarios como parte de grupos definidos, seguimiento de auditoría, firma electrónica y muchas otras funciones. Para laboratorios que requieren el pleno cumplimiento de 21 CFR parte 11 y ser compatibles con los espectrofotómetros Biochrom WPA, Libra y BioDrop.
Marca: Biochrom 80-3006-70
Descripción
- Lectura y barrido rápidos
- Barrido de longitud de onda, cinética, curvas de calibración cuantitativas
- Validación
- Desarrollador de métodos
- Productos para ciencias biológicas
- Control auxiliar
Especificaciones
Software Resolution, CFR para espectrofotómetros UV-Vis BioDrop | |
Software | |
Reusable | |
Espectrofotómetros de biocromo |
Para uso exclusivo en investigación.