Learn More
Hamilton™ Agujas de repuesto para jeringas de válvula de inyección para HPLC U6K Waters
Agujas de repuesto extraíbles de cono pequeño y grande
Marca:  Hamilton™ 8648-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10504955
  • 62.55€ / paquete de 6
Descripción
Las agujas están disponibles con calibre 25s con un cilindro pequeño para jeringas de 2,5-100 οl de volumen, un gran cilindro para jeringas de 250 οl y mayores, y agujas Metal Hub de cono de metal para jeringas TLL.
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1,97 in
Cuadrado/extremo extraíble
25s G
Aguja de jeringa de repuesto
Jeringas de válvula de inyección Waters U6K HPLC
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hamilton™ Agujas de repuesto para jeringas de válvula de inyección para HPLC U6K Waters > Cono grande; RN; calibre 25s; 50 mm de L; estilo de punta: 3