Learn More
Biochrom Monocromador de repuesto para espectrofotómetros UV-Vis con ancho de banda de 5 nm
Monocromador de repuesto para espectrofotómetros UV-Vis con ancho de banda de 5 nm. No debe utilizarse en instrumentos fabricados antes de febrero de 2016.
Marca: Biochrom 80-3005-82
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Alineado en fábrica para un sustitución «drop-in»Especificaciones
Monocromador de repuesto para espectrofotómetros UV-Vis con ancho de banda de 5 nm | |
Pieza de repuesto | |
Reusable | |
Espectrofotómetros UV-Vis Biochrom™ |
Título del producto
Biochrom Monocromador de repuesto para espectrofotómetros UV-Vis con ancho de banda de 5 nm > Replacement Monochromator for 5 nm Bandwidth UV-Vis Spectrophotometers
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido