Learn More
Adaptador de filtro de repuesto para el controlador de pipetas RF3000™
Adaptador de filtro de repuesto para su uso con el pipeteador RF3000™ (12904417) que permite que los usuarios no dependan de una marca específica de pipetas, lo que reduce el coste total de amortización.
Marca: Heathrow Scientific HS5000RFRFA
24.08 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Pipeteador RF3000™
Equipada con características para un pipeteado cómodo y exacto, la potente bomba ofrece una aspiración y una dispensación rápidas pero delicadas, tiene válvulas ajustables y está controlada por un microprocesador para una ofrecer una fiabilidad y un exactitud constantes.
- Funciona con–suministros eléctricos de 100 a 240 voltios en todo el mundo
- Batería de Li-ion de larga duración, con carga rápida de hasta 20 horas de uso continuo
- Carcasa resistente a los rayos UV
- Empuñadura universal y gatillos con revestimiento suave con indicadores de dirección para usuarios diestros o zurdos
- Se equilibra de forma ergonómica en la mano cuando se le adjunta una pipeta
- Los LED brillantes indican tres modos de funcionamiento: alto, bajo y por gravedad
- Cambie el modo de funcionamiento pulsando el botón grande de cambio de modo
- Se incluyen cinco conos de punta de diferentes colores para ayudar a diferenciar el departamento, la tarea o el usuario, para el que se utilizan así como un área de etiquetado en el lateral de la unidad
- Los filtros están disponibles de inmediato, por lo que no hay que depender de una marca específica de pipetas. De esta forma, se reducen los costes totales de amortización en comparación con los accesorios de pipeta de fábrica
- Se puede instalar un adaptador en el cono de punta para estabilizar las pipetas de menor volumen o grosor
- Indicador de batería baja; se puede recargar cuando se utiliza
Especificaciones
Natural | |
Silicona | |
Pipeteo con filtro | |
1 unidad |
RF3000 Pipette Controller | |
Adaptador de filtro | |
Pipeteador RF3000™ (12904417) |