missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sonics & Materials Punta reemplazable, 25 mm
Para su uso con 630-0210 y cualquier otro extensor o cualquier otra sonda con punta reemplazable
Marca: Sonics & Materials 630-0408
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Punta reemplazable | |
1 in | |
25 mm | |
Extensores o sondas con punta reemplazable, 630-0210 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sonics & Materials Punta reemplazable, 25 mm > 25 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido