Learn More
Masterflex™ Cable alargador de control remoto para unidades modulares de precisión L/S™ e I/P™
Aumente la flexibilidad de la unidad modular con mayores longitudes de cable
Marca: Masterflex™ 07557-51
641.03 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Se conecta fácilmente a la bomba Masterflex™ con conectores en ambos extremos.Spécification
Unidades modulares de precisión Masterflex L/S e I/P | |
9 pies | |
Cable alargador de controlador remoto |
Conector de terminal indicado y cable con extremos de hilo pelados para conexión al PLC o a otra interfaz de control | |
1 unidad |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Masterflex™ Cable alargador de control remoto para unidades modulares de precisión L/S™ e I/P™ > Para su uso con: Unidades modulares de precisión Masterflex L/S e I/P
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu