missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Agar
Remel Tryptic Soy Agar (TSA Agar) (Dehydrated) is used for the cultivation of a wide variety of nonfastidious microorganisms.
327.00€ - 757.00€
Especificaciones
Descripción | Agar de tripticasa de soja |
---|---|
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Agar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11912902
|
Thermo Scientific™
R455002 |
500 g |
327.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11914172
|
Thermo Scientific™
R455004 |
2,5 kg |
757.00€
3 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Remel Tryptic Soy Agar (TSA Agar) (Dehydrated) is used for the cultivation of a wide variety of nonfastidious microorganisms.
Especificaciones
Agar de tripticasa de soja | |
Polvo | |
Agar |
Solo para uso en laboratorio
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Agar