Learn More
Estándar de densidad relativa a 25 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 25/4 0,8693 a 25 °C, Paragon Scientific™
Los estándares de densidad relativa ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están diseñados para la calibración o verificación de los instrumentos utilizados para medir la densidad y la densidad relativa. La certificación ISO 17025 / ISO 17034 según UKAS garantiza la completa trazabilidad a los estándares nacionales.
Marca:  Paragon Scientific RDEN25-05
Código de producto. 16010320
  • 409.00€ / 500 ml
Descripción
  • Doble certificación según ISO 17025/ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • La densidad relativa se calculó dividiendo la densidad, obtenida de la ASTM D1480, por la densidad del agua a la temperatura de referencia.
  • La densidad del agua se ha obtenido de la tabla denominada «Densidad del agua» que se encuentra en la norma ASTM D1480 y confirma la Escala Internacional de Temperatura (ITS 90).
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con dos años de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Estándar de densidad relativa a 25 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 25/4 0,8693 a 25 °C, Paragon Scientific™ > Cantidad, 500 ml
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.