Learn More
Estándar de densidad relativa a 15 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 15/4 0,8797 a 15 °C, Paragon Scientific™
Los estándares de densidad relativa ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están diseñados para la calibración o verificación de los instrumentos utilizados para medir la densidad y la densidad relativa. La certificación ISO 17025 / ISO 17034 según UKAS garantiza la completa trazabilidad a los estándares nacionales.
Marca:  Paragon Scientific RDEN15-07
Código de producto. 16030310
  • 409.00€ / 500 ml
Descripción
  • Doble certificación según ISO 17025/ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • La densidad relativa se calculó dividiendo la densidad, obtenida de la ASTM D1480, por la densidad del agua a la temperatura de referencia.
  • La densidad del agua se ha obtenido de la tabla denominada «Densidad del agua» que se encuentra en la norma ASTM D1480 y confirma la Escala Internacional de Temperatura (ITS 90).
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con dos años de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Estándar de densidad relativa a 15 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 15/4 0,8797 a 15 °C, Paragon Scientific™ > Cantidad, 500 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.