Learn More
Estándar de densidad relativa a 15 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 15/4 0,8494 a 15 °C, Paragon Scientific™
Los estándares de densidad relativa ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están diseñados para la calibración o verificación de los instrumentos utilizados para medir la densidad y la densidad relativa. La certificación ISO 17025 / ISO 17034 según UKAS garantiza la completa trazabilidad a los estándares nacionales.
Marca:  Paragon Scientific RDEN15-05
Código de producto. 16020310
  • 409.00€ / 500 ml
Descripción
  • Doble certificación según ISO 17025/ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • La densidad relativa se calculó dividiendo la densidad, obtenida de la ASTM D1480, por la densidad del agua a la temperatura de referencia.
  • La densidad del agua se ha obtenido de la tabla denominada «Densidad del agua» que se encuentra en la norma ASTM D1480 y confirma la Escala Internacional de Temperatura (ITS 90).
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con dos años de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Kerosine : distillates, hydrotreated light, White mineral oil, petroleum
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Estándar de densidad relativa a 15 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densidad relativa nominal 15/4 0,8494 a 15 °C, Paragon Scientific™ > Cantidad, 500 ml
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.