Learn More
BINDER™ Salida de calentamiento, reforzada
Salida de calentamiento, reforzada: modelo opcional de 400 V, para un tiempo de calentamiento más rápido y un tiempo de recuperación mejorado; máx. 300 °C
Marca:  BINDER™ 8012-1061
1049.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16494049
  • 1080.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Descripción
  • Modelo opcional de 400 V
  • Calienta hasta temperaturas de hasta 300 °C
  • Mejora el tiempo de recuperación
Especificaciones
Especificaciones
Salida de calentamiento, reforzada: modelo opcional de 400 V, para un tiempo de calentamiento más rápido y un tiempo de recuperación mejorado; máx. 300 °C
Hasta 300 °C
Para un tiempo de calentamiento más rápido y un tiempo de recuperación mejorado
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FD 720 con convección forzada
Salida de calentamiento
400 V
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BINDER™ Salida de calentamiento, reforzada > Potencia de calentamiento reforzada; para su uso con (equipo):Cámaras de secado y calentamiento BINDER™ FD 720 con convección forzada