Learn More
BINDER™ Potencia de calentamiento reforzada
Para su uso con: FD 56
Marca:  BINDER™ 8012-1056
Código de producto. 16464049
  • 1155.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Descripción
  • Reforzado
  • opción de modelo de 230 V
  • No junto con la opción de gestión de carga
  • Para usar con incubadoras y cámaras BINDER™
Especificaciones
Especificaciones
Salida de calentamiento, reforzada: modelo opcional de 120/230 V, para un tiempo de calentamiento más rápido y un tiempo de recuperación mejorado; máx. 300 °C
Acero
Accesorio, salida de calefacción
Cámaras BINDER FD 56
Temperatura ambiente de hasta 300 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BINDER™ Potencia de calentamiento reforzada > Para su uso con: FD 56