Learn More
Índice de refracción estándar (sacarosa estabilizada) 1,35568 unidades nD a 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Estándar de alta calidad y larga vida útil para su uso como material de control analítico/calibrante para la determinación del índice de refracción.
Marca:  Reagecon RIBS15S
Código de producto. 13444066
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para probar el índice de refracción (estándares Brix) usando refractometría (ref. INAB: 264T).
  • Este producto tiene una incertidumbre de medida de ±0,00014 unidades nD.
  • Es estable durante un año, abierto o cerrado, y se presenta en un cómodo frasco cuentagotas de 15 ml.
  • El producto se prepara gravimétricamente sobre una base de peso/peso.
  • Tanto el soluto como el disolvente se pesan sobre una balanza calibrada mediante pesos trazables OIML.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C
  • El certificado de calibración de balanza resultante se emite de conformidad con los requisitos de la norma ISO/CEI 17025.
  • Alta precisión (±0,000158 unidades nD)
  • Probado con un refractómetro de última generación
  • Probado con un método de prueba acreditado por ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro líquido
±0,00014 unidades nD
15 ml
1,35568 nD a 20 °C (±0,00014)
Calibración de refractómetros
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteRIBS1521E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2021 Catalog NumberRIBS15S
Promociones
Promociones
Título del producto
Índice de refracción estándar (sacarosa estabilizada) 1,35568 unidades nD a 20 °C, Reagecon > 15 ml