Learn More
Eppendorf™ Micropipetas de volumen variable Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes.
Marca:  Eppendorf™ 4926000042
1060.76 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15783519
  • 1150.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
  • El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
  • Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
  • Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
  • Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
  • Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
  • Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
  • Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
  • Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
  • Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
  • Funcionamiento con un solo botón
  • Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
  • Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
  • Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
  • Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
  • Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
  • Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
  • Ajuste secundario intuitivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Punta de pipeta de 200 µl
Reference™ 2
De 10 to 100 μl
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips
Amarillo
12
Pipeta de volumen variable
Para puntas de pipeta de 200 μL
0,1 μl
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf™ Micropipetas de volumen variable Reference™ 2 > 12 canales; amarillo; volumen: De 10 a 100 μl