Learn More
Eppendorf™ Micropipeta de volumen variable monocanal Reference™ 2 EU-IVD
Extraordinaria precisión y exactitud, una larga vida útil y un diseño ergonómico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Dispositivo de diagnóstico «in vitro» de conformidad con la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de octubre 27, 1998
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 1
Línea de productos Reference™ 2
Esterilidad Estéril
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Extraordinaria precisión y exactitud, una larga vida útil y un diseño ergonómico
  • El funcionamiento con un solo botón ofrece un manejo rápido y ergonómico con un esfuerzo de operación reducido y reducción activa de aerosoles. Para evitar la expulsión accidental de la punta, se proporciona una respuesta háptica clara
  • El cono de punta con resorte mejora la reproducibilidad entre usuarios y mejora la ergonomía bajando la fuerza de fijación de la punta
  • EL multicanal de Reference 2 ofrece una gran flexibilidad, incluido un cono de punta con resorte que se puede activar/desactivar de forma opcional
  • El ajuste secundario facilita el ajuste de su Reference 2 para el pipeteo más preciso de diferentes líquidos u otras condiciones externas sin necesidad de una calibración completa
  • La extraordinaria precisión y exactitud de Reference 2 proporciona resultados fiables
  • Visualización de volumen de 4 dígitos con ventana de ampliación para facilitar la visualización de identificación del volumen
  • La superficie lisa única garantiza una limpieza sencilla. Además de la total esterilización en autoclave de esta pipeta, la descontaminación es tan fácil y eficaz como nunca antes. Esta es la pipeta ideal cuando se trabaja en condiciones estériles
  • Un chip RFID integrado contiene todos los datos relevantes relacionados con la pipeta y ofrece con Eppendorf TrackIT una identificación sencilla y documentación
  • Disponible como pipeta monocanal en volumen fijo o variable así como pipetas de 8 y 12 canales
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Dispositivo de diagnóstico «in vitro» de conformidad con la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de octubre 27, 1998
    1
    Estéril
    Visualización de 4 dígitos visible desde todos los ángulos
    Seguimiento RFID
    Autoclavable
    Reference™ 2
    Pipeta
    Pipeteo de avance, pipeteo de retroceso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, determinación de volumen, carga de recipientes de reacción, geles y placas
    Documentos
    Product Certifications
    Título del producto
    Eppendorf™ Micropipeta de volumen variable monocanal Reference™ 2 EU-IVD