Learn More
Corning™ Bandeja para hielo rectangular con tapa, Midi de 4 l
Bandejas EVA multifunción que proporcionan una alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales
142.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35,0 x 22,5 x 11,4 cm |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Capacidad (métrico) | 4 l |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15552881
![]() |
Corning™
432110 |
Azul |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15562881
![]() |
Corning™
432111 |
Naranja |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15572881
![]() |
Corning™
432112 |
Verde lima |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15582881
![]() |
Corning™
432113 |
Rosa |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15592881
![]() |
Corning™
432114 |
Morado |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Las bandejas para hielo Corning son bandejas multifuncionales que proporcionan una excelente alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales. EVA tiene poco o ningún olor, es inerte y se utiliza en aplicaciones de ingeniería biomédica como los dispositivos de administración de fármacos. Los recipientes multifuncionales son muy aislantes, apilables, irrompibles, ligeros y a prueba de fugas. Los contenedores no transpiran ni se deforman y presentan un acabado texturizado en el fondo para evitar el deslizamiento sobre la mesa de trabajo. Ideales para su uso con hielo, hielo seco (- 78°C), nitrógeno líquido (- 196°C), alcohol o soluciones salinas, o soluciones calientes (+ 93°C). Disponibles en una variedad de colores.
- Recipientes de espuma de etilvinilacetato (EVA) no tóxico y reciclable para su uso con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido y pulpas de alcohol.
- Sin transpiración, fugas ni deslizamiento en la mesa.
Especificaciones
35,0 x 22,5 x 11,4 cm | |
1 unidad | |
4 l |