Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish Metallothionein-2 Protein
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Metallothionein-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9826-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038791
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001124525.2
Metallothionein-2 Protein
Research Use Only
mt2
Recombinant Protein
Yeast
MDPCECAKTG TCNCGATCKC TNCQCTTCKK SCCSCCPSGC SKCASGCVCK GNSCGSSCCQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100174951
10 μg
Not determined.
Full Length
Zebrafish
His
Tris-based buffer, 50% glycerol