Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish Metallothionein-2 Protein
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Metallothionein-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001124525.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100174951 |
Nombre | Metallothionein-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028791
|
enQuireBio™
QP9826-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068791
|
enQuireBio™
QP9826-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038791
|
enQuireBio™
QP9826-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058791
|
enQuireBio™
QP9826-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078791
|
enQuireBio™
QP9826-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048791
|
enQuireBio™
QP9826-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001124525.2 | |
Metallothionein-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Zebrafish | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100174951 | |
Research Use Only | |
mt2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MDPCECAKTG TCNCGATCKC TNCQCTTCKK SCCSCCPSGC SKCASGCVCK GNSCGSSCCQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |