Learn More
enQuireBio™ Recombinant Xenopus Histone H1.0-A Protein
A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) Histone H1.0-A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7151-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16027490
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001082697.1
Histone H1.0-A Protein
Research Use Only
h1f0-a
Recombinant Protein
E. coli
MTENSAPAAK PRRSKASKKS TDHPKYSDMI LDAVQAEKSR SGSSRQSIQK YIKNNYTVGE NADSQIKLSI KRLVTSGTLK QTKGVGASGS FRLAKADEVK KPAKKPKKEI KKAVSPKKAA KPKKAAKSPA KAKKPKVAEK KVKKAPKKKP APSPRKAKKT KTVRAKPVWA SKAKKAKPSK PKAKASPKKS GRKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
398662
10 μg
Not determined.
Full Length
Xenopus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol