Learn More
enQuireBio™ Recombinant Xenopus Histone H1.0-A Protein
A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) Histone H1.0-A, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001082697.1
ID de gen (Entrez) 398662
Nombre Histone H1.0-A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16017490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7151-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16037490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7151-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16027490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7151-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16047490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7151-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16057490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7151-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16067490
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7151-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001082697.1
Histone H1.0-A Protein
Not determined.
Full Length
Xenopus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
398662
Research Use Only
h1f0-a
Recombinant Protein
E. coli
MTENSAPAAK PRRSKASKKS TDHPKYSDMI LDAVQAEKSR SGSSRQSIQK YIKNNYTVGE NADSQIKLSI KRLVTSGTLK QTKGVGASGS FRLAKADEVK KPAKKPKKEI KKAVSPKKAA KPKKAAKSPA KAKKPKVAEK KVKKAPKKKP APSPRKAKKT KTVRAKPVWA SKAKKAKPSK PKAKASPKKS GRKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.