Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep TNF-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) TNF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6812-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001020031.1
TNF-alpha Protein
Research Use Only
TNF
Recombinant Protein
Yeast
LRSSSQASNN KPVAHVVANI SAPGQLRWGD SYANALMANG VELKDNQLVV PTDGLYLIYS QVLFRGHGCP STPLFLTHTI SRIAVSYQTK VNILSAIKSP CHRETLEGAE AKPWYEPIYQ GGVFQLEKGD RLSAEINLPE YLDYAESGQV YFGIIAL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
443540
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Sheep
His
Tris-based buffer, 50% glycerol