Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep TNF-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) TNF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001020031.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 443540 |
Nombre | TNF-alpha Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16036020
|
enQuireBio™
QP6812-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16076020
|
enQuireBio™
QP6812-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16046020
|
enQuireBio™
QP6812-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066020
|
enQuireBio™
QP6812-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086020
|
enQuireBio™
QP6812-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056020
|
enQuireBio™
QP6812-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001020031.1 | |
TNF-alpha Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Sheep | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
443540 | |
Research Use Only | |
TNF | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LRSSSQASNN KPVAHVVANI SAPGQLRWGD SYANALMANG VELKDNQLVV PTDGLYLIYS QVLFRGHGCP STPLFLTHTI SRIAVSYQTK VNILSAIKSP CHRETLEGAE AKPWYEPIYQ GGVFQLEKGD RLSAEINLPE YLDYAESGQV YFGIIAL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |