Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL10 / Interleukin-10 Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL10 / Interleukin-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9777-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001009327.1
IL10 / Interleukin-10 Protein
Research Use Only
IL10
Recombinant Protein
Yeast
SRDASTLSDS SCTHFPASLP HMLRDVRAAF GKVKTFFQMK DQLNSMLLTQ SLLDDFKGYL GCQALSEMIQ FYLEEVMPQA ENHGPDIKEH VNSLGEKLKT LRLRLRRCHR FLPCENKSKA VEQVKRVFNM LQERGVYKAM SEFDIFINYI ESYMTTKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
443342
50 μg
Not determined.
Full Length
Sheep
His
Tris-based buffer, 50% glycerol