Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL10 / Interleukin-10 Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL10 / Interleukin-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001009327.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 443342 |
Nombre | IL10 / Interleukin-10 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001009327.1 | |
IL10 / Interleukin-10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Sheep | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
443342 | |
Research Use Only | |
IL10 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SRDASTLSDS SCTHFPASLP HMLRDVRAAF GKVKTFFQMK DQLNSMLLTQ SLLDDFKGYL GCQALSEMIQ FYLEEVMPQA ENHGPDIKEH VNSLGEKLKT LRLRLRRCHR FLPCENKSKA VEQVKRVFNM LQERGVYKAM SEFDIFINYI ESYMTTKM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |