Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Serine--tRNA ligase, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_010306.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 851587 |
Nombre | S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058060
|
enQuireBio™
QP7297-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16078060
|
enQuireBio™
QP7297-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068060
|
enQuireBio™
QP7297-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088060
|
enQuireBio™
QP7297-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098060
|
enQuireBio™
QP7297-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008070
|
enQuireBio™
QP7297-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_010306.1 | |
S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
851587 | |
Research Use Only | |
SES1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLDINQFIED KGGNPELIRQ SQKARNASVE IVDEIISDYK DWVKTRFELD ELNKKFNKLQ KDIGLKFKNK EDASGLLAEK EKLTQQKKEL TEKEQQEDKD LKKKVFQVGN IVHPSVVVSN DEENNELVRT WKPEDLEAVG PIASVTGKPA SLSHHEILLR LDGYDPDRGV KICGHRGYFF RNYGVFLNQA LINYGLQFLA AKGYIPLQAP VMMNKELMSK TAQLSEFDEE LYKVIDGEDE KYLIATSEQP ISAYHSGEWF EKPQEQLPIH YVGYSSCFRR EAGSHGKDAW GVFRVHAFEK IEQFVITEPE KSWEEFEKMI SYSEEFYKSL KLPYRIVGIV SGELNNAAAK KYDLEAWFPY QKEYKELVSC SNCTDYQSRN LEIRCGIKKM GDREKKYVHC LNSTLAATQR ALCCILENYQ TEDGLVVPEV LRKYIPGEPE FLPFVNELPK NSTSSKDKKK KN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |