Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Serine--tRNA ligase, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7297-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16008070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_010306.1
S. cerevisiae Serine--tRNA ligase, cytoplasmic Protein
Research Use Only
SES1
Recombinant Protein
E. coli
MLDINQFIED KGGNPELIRQ SQKARNASVE IVDEIISDYK DWVKTRFELD ELNKKFNKLQ KDIGLKFKNK EDASGLLAEK EKLTQQKKEL TEKEQQEDKD LKKKVFQVGN IVHPSVVVSN DEENNELVRT WKPEDLEAVG PIASVTGKPA SLSHHEILLR LDGYDPDRGV KICGHRGYFF RNYGVFLNQA LINYGLQFLA AKGYIPLQAP VMMNKELMSK TAQLSEFDEE LYKVIDGEDE KYLIATSEQP ISAYHSGEWF EKPQEQLPIH YVGYSSCFRR EAGSHGKDAW GVFRVHAFEK IEQFVITEPE KSWEEFEKMI SYSEEFYKSL KLPYRIVGIV SGELNNAAAK KYDLEAWFPY QKEYKELVSC SNCTDYQSRN LEIRCGIKKM GDREKKYVHC LNSTLAATQR ALCCILENYQ TEDGLVVPEV LRKYIPGEPE FLPFVNELPK NSTSSKDKKK KN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
851587
50 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol