Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae HYP2 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) HYP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5977-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15969079
  • 985.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_010880.3
S. cerevisiae HYP2 Protein
Research Use Only
HYP2
Recombinant Protein
E. coli
SDEEHTFETA DAGSSATYPM QCSALRKNGF VVIKSRPCKI VDMSTSKTGK HGHAKVHLVA IDIFTGKKLE DLSPSTHNME VPVVKRNEYQ LLDIDDGFLS LMNMDGDTKD DVKAPEGELG DSLQTAFDEG KDLMVTIISA MGEEAAISFK EAARTD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
856677
100 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol