Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae HYP2 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) HYP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_010880.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 856677 |
Nombre | S. cerevisiae HYP2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15969079
|
enQuireBio™
QP5977-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989079
|
enQuireBio™
QP5977-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979079
|
enQuireBio™
QP5977-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15999079
|
enQuireBio™
QP5977-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15909089
|
enQuireBio™
QP5977-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919089
|
enQuireBio™
QP5977-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_010880.3 | |
S. cerevisiae HYP2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
856677 | |
Research Use Only | |
HYP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SDEEHTFETA DAGSSATYPM QCSALRKNGF VVIKSRPCKI VDMSTSKTGK HGHAKVHLVA IDIFTGKKLE DLSPSTHNME VPVVKRNEYQ LLDIDDGFLS LMNMDGDTKD DVKAPEGELG DSLQTAFDEG KDLMVTIISA MGEEAAISFK EAARTD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |