Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) GTP-binding protein YPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7341-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_116615.1
S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
Research Use Only
YPT1
Recombinant Protein
E. coli
MNSEYDYLFK LLLIGNSGVG KSCLLLRFSD DTYTNDYIST IGVDFKIKTV ELDGKTVKLQ IWDTAGQERF RTITSSYYRG SHGIIIVYDV TDQESFNGVK MWLQEIDRYA TSTVLKLLVG NKCDLKDKRV VEYDVAKEFA DANKMPFLET SALDSTNVED AFLTMARQIK ESMSQQNLNE TTQKKEDKGN VNLKGQSLTN TGGGCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
850505
200 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol