Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) GTP-binding protein YPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_116615.1
ID de gen (Entrez) 850505
Nombre S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16008320
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7341-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16028320
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7341-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16018320
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7341-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16038320
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7341-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16048320
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7341-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16058320
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7341-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_116615.1
S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
850505
Research Use Only
YPT1
Recombinant Protein
E. coli
MNSEYDYLFK LLLIGNSGVG KSCLLLRFSD DTYTNDYIST IGVDFKIKTV ELDGKTVKLQ IWDTAGQERF RTITSSYYRG SHGIIIVYDV TDQESFNGVK MWLQEIDRYA TSTVLKLLVG NKCDLKDKRV VEYDVAKEFA DANKMPFLET SALDSTNVED AFLTMARQIK ESMSQQNLNE TTQKKEDKGN VNLKGQSLTN TGGGCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.