Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Exopolyphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7169-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_012071.1
S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein
Research Use Only
PPX1
Recombinant Protein
E. coli
MSPLRKTVPE FLAHLKSLPI SKIASNDVLT ICVGNESADM DSIASAITYS YCQYIYNEGT YSEEKKKGSF IVPIIDIPRE DLSLRRDVMY VLEKLKIKEE ELFFIEDLKS LKQNVSQGTE LNSYLVDNND TPKNLKNYID NVVGIIDHHF DLQKHLDAEP RIVKVSGSCS SLVFNYWYEK LQGDREVVMN IAPLLMGAIL IDTSNMRRKV EESDKLAIER CQAVLSGAVN EVSAQGLEDS SEFYKEIKSR KNDIKGFSVS DILKKDYKQF NFQGKGHKGL EIGLSSIVKR MSWLFNEHGG EADFVNQCRR FQAERGLDVL VLLTSWRKAG DSHRELVILG DSNVVRELIE RVSDKLQLQL FGGNLDGGVA MFKQLNVEAT RKQVVPYLEE AYSNLEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
856608
500 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol