Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Exopolyphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_012071.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 856608 |
Nombre | S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027550
|
enQuireBio™
QP7169-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047550
|
enQuireBio™
QP7169-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037550
|
enQuireBio™
QP7169-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057550
|
enQuireBio™
QP7169-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067550
|
enQuireBio™
QP7169-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077550
|
enQuireBio™
QP7169-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_012071.1 | |
S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
856608 | |
Research Use Only | |
PPX1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPLRKTVPE FLAHLKSLPI SKIASNDVLT ICVGNESADM DSIASAITYS YCQYIYNEGT YSEEKKKGSF IVPIIDIPRE DLSLRRDVMY VLEKLKIKEE ELFFIEDLKS LKQNVSQGTE LNSYLVDNND TPKNLKNYID NVVGIIDHHF DLQKHLDAEP RIVKVSGSCS SLVFNYWYEK LQGDREVVMN IAPLLMGAIL IDTSNMRRKV EESDKLAIER CQAVLSGAVN EVSAQGLEDS SEFYKEIKSR KNDIKGFSVS DILKKDYKQF NFQGKGHKGL EIGLSSIVKR MSWLFNEHGG EADFVNQCRR FQAERGLDVL VLLTSWRKAG DSHRELVILG DSNVVRELIE RVSDKLQLQL FGGNLDGGVA MFKQLNVEAT RKQVVPYLEE AYSNLEE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |