Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Transposase for transposon Tn552, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7085-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057330
  • 1065.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
WP_000790705.1
S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
13875815
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Tn552
Recombinant Protein
E. coli
MKNKEKYLTN FSEAKRKEAT QKYNIIKPFI LGKQSLSSIS KSKGIALSTL YRWNKLYKEQ GLTGLIHNTR VDKGEHKLKQ NIIDEIKRLA LKNKRNSIAT IHRKIANYCI ENNFYKPSYK QVYSIIKAMP KSVIDFSHQG EKYYQNKYDL IQIRESSRPN EIWQADHTLL DIYILDQKGN INRPWLTIIM DDYSRAIAGY FISFDAPNAQ NTALTLHQAI WNKNNTNWPV CGIPEKFYTD HGSDFTSHHM EQVAIDLKIN LMFSKVGVPR GRGKIERFFQ TVNQTFLEQL PGYINNNDTS SDLIDFQNFE EKLRYFLIED YNQKEHSAIQ STPINRWNSN HFFPNMPSSL EQLDLLLLEI PKSRKIHSDG IHFQGFRYSN TNLTAYVGEY VLIRYNPNDM AEIRVFYRDE FLCTAISPDL ADYSIDIKEI QHARSQRRKH LKQNIASPST TDLIKEEKSY GYSPQETTKN VKKLKRYRND