Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein Código de producto.: 16067330
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein
Código de producto. p-7153878
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16067330
Marca: enQuireBio™ QP708510ug
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Transposase for transposon Tn552, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000790705.1
ID de gen (Entrez) 13875815
Nombre S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tn552
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MKNKEKYLTN FSEAKRKEAT QKYNIIKPFI LGKQSLSSIS KSKGIALSTL YRWNKLYKEQ GLTGLIHNTR VDKGEHKLKQ NIIDEIKRLA LKNKRNSIAT IHRKIANYCI ENNFYKPSYK QVYSIIKAMP KSVIDFSHQG EKYYQNKYDL IQIRESSRPN EIWQADHTLL DIYILDQKGN INRPWLTIIM DDYSRAIAGY FISFDAPNAQ NTALTLHQAI WNKNNTNWPV CGIPEKFYTD HGSDFTSHHM EQVAIDLKIN LMFSKVGVPR GRGKIERFFQ TVNQTFLEQL PGYINNNDTS SDLIDFQNFE EKLRYFLIED YNQKEHSAIQ STPINRWNSN HFFPNMPSSL EQLDLLLLEI PKSRKIHSDG IHFQGFRYSN TNLTAYVGEY VLIRYNPNDM AEIRVFYRDE FLCTAISPDL ADYSIDIKEI QHARSQRRKH LKQNIASPST TDLIKEEKSY GYSPQETTKN VKKLKRYRND
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein >