Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Replication initiation Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Replication initiation protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7349-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098370
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_052693.1
S. aureus Replication initiation Protein
Research Use Only
repD
Recombinant Protein
E. coli
MSTENHSNYL QNKDLDNFSK TGYSNSRLSG NFFTTPQPEL SFDAMTIVGN LNKTNAKKLS DFMSTEPQIR LWDILQTKFK AKALQEKVYI EYDKVKADSW DRRNMRVEFN PNKLTHEEML WLKQNIIDYM EDDGFTRLDL AFDFEDDLSD YYAMTDKAVK KTIFYGRNGK PETKYFGVRD SDRFIRIYNK KQERKDNADV EVMSEHLWRV EIELKRDMVD YWNDCFDDLH ILKPDWTTPE KVKEQAMVYL LLNEEGTWGK LERHAKYKYK QLIKEISPID LTELMKSTLK ENEKQLQKQI DFWQREFRFW K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3355242
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol