Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Replication initiation Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Replication initiation protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_052693.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3355242 |
Nombre | S. aureus Replication initiation Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_052693.1 | |
S. aureus Replication initiation Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3355242 | |
Research Use Only | |
repD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTENHSNYL QNKDLDNFSK TGYSNSRLSG NFFTTPQPEL SFDAMTIVGN LNKTNAKKLS DFMSTEPQIR LWDILQTKFK AKALQEKVYI EYDKVKADSW DRRNMRVEFN PNKLTHEEML WLKQNIIDYM EDDGFTRLDL AFDFEDDLSD YYAMTDKAVK KTIFYGRNGK PETKYFGVRD SDRFIRIYNK KQERKDNADV EVMSEHLWRV EIELKRDMVD YWNDCFDDLH ILKPDWTTPE KVKEQAMVYL LLNEEGTWGK LERHAKYKYK QLIKEISPID LTELMKSTLK ENEKQLQKQI DFWQREFRFW K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |