Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabD Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) fabD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7663-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000047348.1
200 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus fabD Protein
Research Use Only
fabD
Recombinant Protein
Yeast
MSKTAIIFPG QGAQKVGMAQ DLFNNNDQAT EILTSAANTL DFDILETMFT DEEGKLGETE NTQPALLTHS SALLAALKNL NPDFTMGHSL GEYSSLVAAD VLSFEDAVKI VRKRGQLMAQ AFPTGVGSMA AVLGLDFDKV DEICKSLSSD DKIIEPANIN CPGQIVVSGH KALIDELVEK GKSLGAKRVM PLAVSGPFHS SLMKVIEEDF SSYINQFEWR DAKFPVVQNV NAQGETDKEV IKSNMVKQLY SPVQFINSTE WLIDQGVDHF IEIGPGKVLS GLIKKINRDV KLTSIQTLED VKGWNEND
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.