Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabD Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) fabD, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000047348.1 |
---|---|
Nombre | S. aureus fabD Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | fabD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16030061
|
enQuireBio™
QP7663-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16070061
|
enQuireBio™
QP7663-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040061
|
enQuireBio™
QP7663-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060061
|
enQuireBio™
QP7663-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080061
|
enQuireBio™
QP7663-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050061
|
enQuireBio™
QP7663-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_000047348.1 | |
Research Use Only | |
fabD | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSKTAIIFPG QGAQKVGMAQ DLFNNNDQAT EILTSAANTL DFDILETMFT DEEGKLGETE NTQPALLTHS SALLAALKNL NPDFTMGHSL GEYSSLVAAD VLSFEDAVKI VRKRGQLMAQ AFPTGVGSMA AVLGLDFDKV DEICKSLSSD DKIIEPANIN CPGQIVVSGH KALIDELVEK GKSLGAKRVM PLAVSGPFHS SLMKVIEEDF SSYINQFEWR DAKFPVVQNV NAQGETDKEV IKSNMVKQLY SPVQFINSTE WLIDQGVDHF IEIGPGKVLS GLIKKINRDV KLTSIQTLED VKGWNEND | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus fabD Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |