Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type E Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Pyruvate carboxylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | S. aureus Enterotoxin type E Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | entE |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-200UG |
200 μg |
1600.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16017170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
S. aureus Enterotoxin type E Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
entE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SEEINEKDLR KKSELQRNAL SNLRQIYYYN EKAITENKES DDQFLENTLL FKGFFTGHPW YNDLLVDLGS KDATNKYKGK KVDLYGAYYG YQCAGGTPNK TACMYGGVTL HDNNRLTEEK KVPINLWIDG KQTTVPIDKV KTSKKEVTVQ ELDLQARHYL HGKFGLYNSD SFGGKVQRGL IVFHSSEGST VSYDLFDAQG QYPDTLLRIY RDNKTINSEN LHIDLYLYTT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |