Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type E Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Pyruvate carboxylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7046-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
S. aureus Enterotoxin type E Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
entE
Recombinant Protein
E. coli
SEEINEKDLR KKSELQRNAL SNLRQIYYYN EKAITENKES DDQFLENTLL FKGFFTGHPW YNDLLVDLGS KDATNKYKGK KVDLYGAYYG YQCAGGTPNK TACMYGGVTL HDNNRLTEEK KVPINLWIDG KQTTVPIDKV KTSKKEVTVQ ELDLQARHYL HGKFGLYNSD SFGGKVQRGL IVFHSSEGST VSYDLFDAQG QYPDTLLRIY RDNKTINSEN LHIDLYLYTT