Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type C-3 Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type C-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7310-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_000278088.1
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Enterotoxin type C-3 Protein
Research Use Only
entC3
Recombinant Protein
E. coli
ESQPDPMPDD LHKSSEFTGT MGNMKYLYDD HYVSATKVKS VDKFLAHDLI YNISDKKLKN YDKVKTELLN EDLAKKYKDE VVDVYGSNYY VNCYFSSKDN VGKVTGGKTC MYGGITKHEG NHFDNGNLQN VLVRVYENKR NTISFEVQTD KKSVTAQELD IKARNFLINK KNLYEFNSSP YETGYIKFIE NNGNTFWYDM MPAPGDKFDQ SKYLMMYNDN KTVDSKSVKI EVHLTTKNG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.